Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser mit festem Volumen
Die Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender mit festem Volumen verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Für allgemeine Dispensieranwendungen.
437.00 CHF - 524.16 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121 °C |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Farbe | Rot |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln |
Includes: Ablassschlauch, Ventilbefestigungs-/Kalibrierausrüstung, Verbindungsstück aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15458053
![]() |
BRAND™
4600211 |
1 ml | 0.6 % (6 μl) | Mit Umwälzventil |
504.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15478053
![]() |
BRAND™
4600221 |
2 ml | 0.5 % (10 μl) | Mit Umwälzventil |
504.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15498053
![]() |
BRAND™
4600231 |
5 ml | 0.5 % (25 μl) | Mit Umwälzventil |
524.16 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15438063
![]() |
BRAND™
4600241 |
10 ml | 0.5 % (50 μl) | Mit Umwälzventil |
504.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15448053
![]() |
BRAND™
4600210 |
1 ml | 0.6 % (6 μl) | Ohne Umwälzventil |
437.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15488053
![]() |
BRAND™
4600230 |
5 ml | 0.5 % (25 μl) | Ohne Umwälzventil |
437.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15468053
![]() |
BRAND™
4600220 |
2 ml | 0.5 % (10 μl) | Ohne Umwälzventil |
437.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15408063
![]() |
BRAND™
4600240 |
10 ml | 0.5 % (50 μl) | Ohne Umwälzventil |
437.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Neuer Ablassschlauch, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem – keine zusätzlichen Dichtungsringe erforderlich, dadurch wird die Reinigung und Vorbereitung für das Autoklavieren erleichtert
- Einfaches Vorspülen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Dispensierkraft – besonders bei Geräten mit großen Volumina
- Sichere Volumeneinstellung mit internem ausgekehltem Kanal (analog einstellbare Instrumente)
- Drehbarer Schraubverschluss – stört nicht beim Dispensieren
- Einfache Kalibrierung und Anpassung zur Einhaltung der GLP-Richtlinien
- Zur Reinigung zerlegbar
- Austauschbares Füll- und Ablassventil mit Sicherheitskolben (verriegelt, wenn das Ablassröhrchen nicht montiert ist)
- 360° drehbarer Ventilblock ermöglicht das Anbringen von Flaschenetiketten in Richtung des Anwenders
- Der Teleskopfüllschlauch passt sich problemlos an Flaschen unterschiedlicher Größe an
- Digitale und analog einstellbare Modelle
- DE-M-Markierung
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
ISO 9001 | |
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln |
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Rot |