Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische 96-Well-Reaktionsplatte
Für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität zur schnellen und effizienten PCR-Amplifikation
Marke: Applied Biosystems™ N8010560
67.32 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Platte, bestehend aus einem einzelnen starren Polypropylenstück im 96-Well-Format, ist mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern kompatibel.
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Kein Barcode | |
Enthält zehn 96-Well-Reaktionsplatten. Zur Versiegelung sind entweder Kappen oder eine vollständige Plattenabdeckung erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden. |
|
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
96 | |
10 Platten |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
10 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
0,2 ml | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I03K0Q312 | Analysenzertifikat | 21/04/2027 | N8010560,N8010560_LITL18 PROMO |
I07W25Q624 | Analysenzertifikat | 14/05/2025 | |
I07W25Q626 | Analysenzertifikat | 13/05/2025 | |
I07W25Q627 | Analysenzertifikat | 13/05/2025 | |
I07W25Q516 | Analysenzertifikat | 13/05/2025 |