Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS
Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 37583
50.41 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
50.41 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13464299
  • 73.25 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Blocker Casein Blockierpuffer sind gebrauchsfertige PBS-Lösungen aus gereinigtem Casein für Blockierungsschritte bei Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
  • Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden
  • Blocker Casein enthält 1 % (w/v) Casein, was der optimalen Konzentration für die meisten Anwendungen entspricht
Zusätzliche Funktionen:
  • Aufgereinigtes Casein – Einzelprotein-Blockierpuffer bieten weniger Möglichkeiten für Kreuzreaktionen mit Assaykomponenten als Serum- oder Milchlösungen
  • Anwenderfreundlich Die 1%ige Caseinlösung ist gebrauchsfertig und kann bei Bedarf weiter verdünnt werden
  • Sicher – Stabile, thimerosal-freie Formulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blocker Casein in TBS, 100 ml
100 ml
Western Blot, ELISA
1X
Einfach aufgereinigtes Protein
Blocker Casein
Flüssig
Blocker™
TBS
Bei 4 °C lagern.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZH392021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2024 Catalog Number37583
ChargennummerZA379226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number37583
ChargennummerYE360651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2023 Catalog Number37583
ChargennummerXJ353525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2022 Catalog Number37583
ChargennummerXD340857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2022 Catalog Number37583
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS > TBS, 100 ml