Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch
BIOPHARMA
Diese einfach unterscheidbaren Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch sind farbcodiert und werden aus ungiftigem (USP Klasse VI) Polystyrol präzisionsgeformt.
Marke:  Thermo Scientific™ 254437
108.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12780006
  • 125.00 CHF / 600 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu unterscheidende, farbcodierte Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch werden präzise aus ungiftigem (USP-Klasse VI) Polystyrol geformt, das für eine glatte Oberfläche der Impfösen sorgt. Die Thermo Scientific Nunc Produkte bestehen aus hochwertigen Kunststoffen und eignen sich für Biotechnologie-, Pharma- und Forschungslabore sowie für die Herstellung von Impfstoffen und Diagnose-Kits.
Eigenschaften:
  • Gammasterilisiert—keine Notwendigkeit für Flammensterilisation
  • Hydrophile Behandlung während des Herstellungsprozesses
  • Flüssigkeitsanhaftende Eigenschaften verhindern ungewollt abfallende Tröpfchen
  • Schlaufen in Größen von 10 und 1 μl erhältlich
  • Erfüllen semiquantitative Standards zum Umgang mit Proben
  • Kalibrierdokumente für jede Charge auf Anfrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
Blau
600 Schachtel
10 μl
Steril
Schleife; 10 Mikroliter; blau; 600/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184037 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number254437
Chargennummer184037 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/01/2025 Catalog Number254437
Chargennummer174893 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number254437
Chargennummer170762 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number254437
Chargennummer182714 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number254437
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Impfösen und Nadeln zum Einmalgebrauch > Impföse; 10 μl; blau; Karton mit 600 Stück
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.