Learn More
3M™ Belüfteter G3000-Schutzhelm mit Ratschen-Kopfband
Der belüftete G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie mit Ratschen-Kopfband ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
Marke:  3M™ 7000009701
18.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17986072
  • 27.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
  • Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
  • Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
  • Belüftungsöffnungen, die über einen größeren Bereich verteilt sind, bieten maximale Luftzirkulation und erhöhen so den Tragekomfort
  • Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
  • Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 397
UV-stabilisiertes ABS
53 bis 62 cm
330 g
Gelb
Helm
Ratsche
Ja
Name des Produkts
3M™ Belüfteter G3000-Schutzhelm mit Ratschen-Kopfband > Farbe: Gelb