Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein in PBS
Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
75.25 CHF - 328.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Blocker Casein |
---|---|
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, ELISA |
Produktlinie | Blocker™ |
Konzentration | 1X |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13454299
|
Thermo Scientific™
37582 |
Blocker Casein in PBS, 100 ml |
76.25 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10496134
|
Thermo Scientific™
37528 |
Blocker Casein in PBS |
328.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13464299
|
Thermo Scientific™
37583 |
Blocker Casein in TBS, 100 ml |
75.25 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10443644
|
Thermo Scientific™
37532 |
Blocker Casein in TBS |
279.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Blocker Casein Blockierpuffer sind gebrauchsfertige PBS-Lösungen aus gereinigtem Casein für Blockierungsschritte bei Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Nukleinsäure-Nachweismethoden.
- Blocker Casein ist eine gebrauchsfertige Lösung aus aufgereinigtem Casein für Blockierschritte in Western Blot, ELISA, IHC und Nukleinsäure-Nachweismethoden
- Blocker Casein enthält 1 % (w/v) Casein, was der optimalen Konzentration für die meisten Anwendungen entspricht
Zusätzliche Funktionen:
- Aufgereinigtes Casein – Einzelprotein-Blockierpuffer bieten weniger Möglichkeiten für Kreuzreaktionen mit Assaykomponenten als Serum- oder Milchlösungen
- Anwenderfreundlich Die 1%ige Caseinlösung ist gebrauchsfertig und kann bei Bedarf weiter verdünnt werden
- Sicher – Stabile, thimerosal-freie Formulierung
Spezifikation
Blocker Casein | |
Western Blot, ELISA | |
1X | |
Bei 4 °C lagern. |
Flüssig | |
Blocker™ | |
Einfach aufgereinigtes Protein |