Learn More
Köttermann Hoher Sicherheitsschrank mit Schubladen
Dieser hohe Lagerschrank bietet höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Substanzen, die den Anforderungen der Brandschutzklasse (Typ 90) entsprechen.
Marke:  Köttermann 371-00036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17322139
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verschiedene Versionen, die Ihren Anforderungen entsprechen
  • Zusätzlicher Aufbewahrungsplatz
  • Höchste Sicherheit für entzündliche gefährliche Stoffe (Typ 90)
Spezifikation
Spezifikation
853 x 450 x 1966 mm
1 Tropftablett
4
Schublade
1
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Köttermann Hoher Sicherheitsschrank mit Schubladen > Hoher Schrank mit Schubladen; Anzahl Türen:1; Anzahl der Regale:4