Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Gewölbte Deckelstreifen für PCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Streifenröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB0852
41.97 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
41.97 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11584774
  • 92.25 CHF / 80 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
Gewölbte PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Leistungsmerkmale:
  • Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
  • Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
klar
12
12er-Deckelstreifen, gewölbt
Ja
Polypropylen
10 Packungen mit je 8 Stück
PCR-Platten-Deckelstreifen
96-Well-Platte
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12 > 12er-Streifen (10 8er-Packungen)