Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar
Erhalten Sie schnelle, präzise Ergebnisse mit einem selektiven und differentiellen chromogenen Medium, das klinisch relevante Candida spp., einschließlich C. albicans, isoliert und identifiziert.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5170A
33.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13255369
  • 37.50 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Perlweiß, opak
Brilliance Candida-Agar
Deutschland
17 g ± 5 %
10 St./Packung
6°bis 12 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Dokumentation
Specification Sheets
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6260976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6262666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6265814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6270881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6273816 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida Agar >