Learn More
Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP Antibody (103), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-90053MFV450
Artikelnummer. 18544079
  • 759.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP Monoclonal antibody specifically detects Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Name des Produkts
Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP Antibody (103), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, mFluor Violet 450 SE