Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas, Klasse B
Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckiger Basis. Die BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A sind auf flüssige Volumenaufnahme im Behälter kalibriert.
Marke: BRAND™ 32462
151.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckigem Sockel
- Höhe ohne Stopfen
- Alle BLAUBRAND™ Zylinder werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
1000 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
Polyethylen | |
10 ml |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
500 mm | |
Blauemaillierte Graduierungen | |
Polyethylen | |
Autoklavierbar |