Learn More
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann Instruments™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Poly-Stopfen sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marca: Hirschmann™ 2340193
Descripción
- Blau, Hauptpunkt-Graduierung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Especificaciones
Hexagonal | |
Rund | |
± 5 ml | |
DIN EN ISO 4788 | |
1000 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
10 ml |
Blau | |
Graduierter Mischzylinder | |
Glas | |
A | |
510 mm | |
Polyethylen |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hirschmann™ Mischzylinder, Klasse A, mit Polyethylenstopfen und blauen Graduierungen > Kapazität: 1000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido