Learn More
Gibco™ Dynamis™ AGT™ Medium
Dynamis AGT Medium
Marke: Gibco™ A2617504
Beschreibung
Gibco Dynamis AGT dry format medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. Gibco Dynamis medium has also been shown to support robust growth of HEK293 cells for adenovirus production. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster, and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
Gibco™ Dynamis™ AGT™ ist ein Nährmedium, das speziell für hohe Leistung und Ertrag bei Batch- und Fed-Batch-Kulturen mit rekombinanten CHO-Zellen in einer chemisch-definierten Umgebung entwickelt wurde. Die chemisch definierte, proteinfreie Formulierung ohne Komponenten tierischen Ursprungs bietet die Möglichkeit, hohe Titer zu erzielen, die Prozessentwicklung schneller zu starten und den Transfer in die Fertigungsskala zu optimieren oder zu vereinfachen.Leistung für höhere Titer
Das Dynamis™ AGT™ Medium ist angereichert, um das Wachstum rekombinanter CHO-Zellen und die Proteinexpression in Batch-Kulturen in Suspension zu maximieren. Dies bewirkt 170 % mehr Wachstum und Produktion als bei ausgewählten Produkten anderer Anbieter, die nur bis Tag 14 mit Glukose supplementiert werden. Die in Dynamis™ AGT™ Medium gewachsenen Kulturen reichen bis zu noch höheren Titern, die eine gute Zellviabilität bis Tag 21 zeigen. Fed-Batch-Wachstum und -Produktion sind mit diesem Medium bis zu 60 % höher als bei Fed-Batch-Kulturen mit reiner Glukoseergänzung. Dies gilt für ausgewählte Zelllinien und Anwendungen bei Einsatz von EfficientFeed™ C+ AGT™-Supplement.
Leistung für einen schnelleren Start der Prozessentwicklung
Als verstärktes Medium bietet Dynamis™ AGT™ die Leistung, eine hohe Zelldichte von über 10 Millionen Zellen pro ml schneller als Konkurrenzprodukte zu erreichen, und es erhält diese Zelldichte länger aufrecht, indem lediglich die Glukosewerte gehalten werden. Das erzielte Wachstum lebensfähiger Zellen macht es zu einer guten Wahl für die Skalierung, wenn Sie mit CD FortiCHO™ Medium begonnen haben. In Kombination mit EfficientFeed™ C+ AGT™-Supplementbietet es eine schnelle und effiziente Möglichkeit, einen Prozess zu entwickeln.
Leistung, um die Übertragung in die Herstellung zu optimieren
Mit der Wahl von Dynamis™ AGT™ Medium erhalten Sie nicht nur die Vorteile der Mediumformulierung, sondern auch die Vorteile der AGT™ Technologie für Trockenformate. Dieses All-in-One-Produkt wurde entwickelt, um die Skalierung und Herstellung zu vereinfachen, indem es einfach zu rekonstituieren ist (einfach Wasser hinzufügen), ohne dass pH- oder Osmolaritätsanpassungen erforderlich sind. Dies ermöglicht eine Vereinfachung der Lieferkette, Einfachheit bei der Rekonstitution und somit zur Kostensenkungen.
Verwenden Sie Dynamis™ AGT™ Medium in folgenden Fällen:
Wenn Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie CD OptiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Ansprüchen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Anforderungen an. mit Mit Gibco™ cGMP kundenspezifische Dienstleistungen für Medienkönnen Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
CHO DG44, CHO-S, cGMP Banked, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293 | |
Pulver (AGT) | |
AGT™, Dynamis™ | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Trockenformat-Medium. Dunkel und trocken bei 2 – 8 °C lagern |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
AGT-Medium | |
1 l | |
Securitainer | |
Säugetierzellkultur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2445081 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2439302 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2442594 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2444189 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
2445029 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A2617503,A2617502,A2617504,A2617501 |
Achtung: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.