Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Pyrex 3211/16MP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15507710
  • 995.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenstopfen eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
  • Sechskantfuß: Verbessert die Stabilität.
  • Austauschbar: Stopfen aus Polyethylen
  • Klasse B
  • Konform mit: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±10 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
1000 ml
Stopfen aus Polyethylen
45/40
10 ml
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
505 mm
Weißes Email
Polyethylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit Polyethylenstopfen > Fassungsvermögen:1000 ml; Graduierungen:10 ml