Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse A, blaue Skala, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Normschliff und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis.
Marke: DWK Life Sciences 246185451
123.04 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Sie sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich – Klasse A mit Hauptpunkte-Ringteilung und Klasse B mit Strichteilung. Zusätzlich sind die Genauigkeitsklassen farblich differenziert, die DURAN™ Mischzylinder mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Skala, die Mischzylinder der Genauigkeitsklasse B haben eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO. Mischzylinder, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.- Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Mit Hauptpunkte-Ringteilung
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
Spezifikation
±5 mL | |
1000 mL | |
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden | |
Autoklavierbar |
Boro 3.3, Polyethylen | |
65 mm | |
1/Packung | |
250 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen