Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC)
Automatische Korrektur von pH-Messungen bei auf Temperaturveränderungen basierenden Schwankungen der Elektrodensteilheit.
Marke:  Thermo Scientific™ 927007MD
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050113
  • 429.14 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) können Sie pH-Messungen bei Schwankungen der auf Temperaturveränderungen basierenden Elektrodensteilheit automatisch korrigieren.
Der pH Wert ist temperaturabhängig und falsche Temperatureinstellungen gehören zu den Hauptfehlerquellen bei der pH Messung. Deshalb sollte zum pH Wert auch stets die Messtemperatur mit angegeben werden. Die ideale Lösung ist eine ATC-Sonde. Sie ermöglicht neben der Temperaturmessung auch die automatische Temperaturkompensation. Alle Temperaturfühler haben am Griff einen Durchmesser von 16mm und eine Kabellänge von 1 m.
Typ: 928007
Schaft/Spitze: Epoxy/Edelstahl
Temperatur: 0 - 100 °C
Anschluss: Mini-DIN
φ Spitze/Ges.-Länge: 1/155mm
Für Orion: Star-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATC-Sonde mit Epoxydharzschaft
XL  pH-Messgerät
0 °C bis 100 °C
6 mm
32 bis 212 °F
An der Luft lagern
±2 °C
Edelstahl
ATC-Sonde, Edelstahlschaft
120 mm
MiniDIN (für Orion Star, Star A und Versa Star)
Videos
  • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
    Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
    • Thermo Scientific - Orion meters - Taking water analysis to the next level
      Antonia Finlayson introduces Thermo Scientific Orion Star A and VERSA STAR meters for water analysis spanning pH, ISE, conductivity and dissolved oxygen measurements.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Aktionen
      Aktionen
      • Mehrere Hersteller
        Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
        Aktionscode: 25081
        Gültig bis zum2025-12-31
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24156
        Gültig bis zum2025-06-30
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      • Mehrere Hersteller
        Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
        Aktionscode: 24135
        Gültig bis zum2025-07-13
      • Mehrere Hersteller
        Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
        Aktionscode: 24140
        Gültig bis zum2025-08-24
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Orion™ Edelstahlsonden zum automatischen Temperaturausgleich (ATC) > ATC-Sonde; Edelstahlgehäuse; MiniDIN-Steckverbinder
      Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.