Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. Die BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B verfügen über einen Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und einen sechseckigen Sockel.
Marke:  BRAND™ 33962
120.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10440941
  • 125.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit Stopfen aus Polypropylen oder Polyethylen und sechseckigem Sockel.
  • Höhe ohne Stopfen gemessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Bernsteinfarben
Graduierter Mischzylinder
DIN EN ISO 4788
1000 ml
Stopfen und sechseckiger Sockel
Polyethylen
10 ml
Volumenaufnahme
Rund
Borosilikatglas
Klasse B
500 mm
Braune Graduierung
Polyethylen
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ Mischzylinder, Klasse B, Borosilikatglas > Kapazität: 1000 ml