missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff

Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.

Marke:  Hirschmann™ 2330193

Artikelnummer. 15589035

  • 91.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders with NS Ground are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.

  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Kurze Linie, blaue Messskala
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation

Spezifikation

Hexagonal
Rund
±7,5 mL
DIN EN ISO 4788
1000 ml
Stopfen aus Polyethylen
10 ml
Blau
Graduierter Mischzylinder
Glas
Klasse B
510 mm
Polyethylen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B mit NS-Schliff > Kapazität: 1000 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt