Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate
Wird in der Molekulargenetik zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenstoff- und Stickstoffanforderungen verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate wird nach den Formeln von Wickerham hergestellt.
Marke:  BD 233510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11733014
  • 4245.00 CHF / 10 Kilogramm
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Medien mit Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate sind in vielen Anwendungen für die Untersuchung von Hefen in der Molekulargenetik enthalten. Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
  • Enthält alle wichtigen Nährstoffe und Vitamine, die für die Kultivierung von Hefen erforderlich sind und stellen eine Stickstoff- und Kohlenhydratquelle dar.
  • Es fehlen die Aminosäuren Histidin, Methionin und Tryptophan sowie Ammoniumsulfat.
  • Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
  • Zeigt eine gute Kulturreaktion auf Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080.
  • PH (0,17% Lösung, 25 °C): 4,5 ± 0,2
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO/DIS, 11014
< 30 °C
Hefe-Stickstoff-Basis
Ungefähre Formel pro Liter:
  • Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calciumpantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inositol 2.000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Pyridoxinhydrochlorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Thiaminhydrochlorid 400 μg/l
  • Verbindungen, die Spurenelemente ergänzen: Borsäure 500 μg/l, Kupfersulfat 40 μg/l, Kaliumjodid 100 μg/l, Eisenchlorid 200 μg/l, Mangansulfat 400 μg/l, Natriummolybdat 200 μg/l, Zinksulfat 400 μg/l
  • Salze: Monokaliumphosphat 1,0 g, Magnesiumsulfat 0,5 g, Natriumchlorid 0,1 g, Calciumchlorid 0,1 g
Eimer
Hellgelblich-beige
Dehydriertes Pulver
Mikrobiologische Medien
Zu Klassifizierung von Hefen basierend auf Koloniecharakteristiken und der Zellmorphologie
10 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate > YNB ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfat; 10 kg