Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ phosphatgepufferte Salzlösungstabletten
Die Oxoid Phosphat-gepufferten Salzlösungstabletten (Dulbecco A) werden zur Herstellung einer ausgewogenen Salzlösung ohne Calcium und Magnesium verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ BR0014G
70.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24336" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Oxoid Phosphat-gepufferten Salzlösungstabletten (Dulbecco A) werden zur Herstellung einer ausgewogenen Salzlösung ohne Calcium und Magnesium verwendet.
Spezifikation
Phosphatgepufferte Salztabletten | |
Medien-Supplement | |
Jede Tablette reicht für 100 ml |
Tablet | |
Jeweils |
Nur für Laboranwendungen