Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate
Wird in der Molekulargenetik zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Kohlenstoff- und Stickstoffanforderungen verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate wird nach den Formeln von Wickerham hergestellt.
520.00 CHF - 4245.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Farbe | Hellgelblich-beige |
Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
Form | Dehydriertes Pulver |
Medientyp | Hefe-Stickstoff-Basis |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11733014
|
BD
233510 |
10 kg | Eimer |
4245.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11743014
|
BD
233520 |
100 g | Flasche |
520.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Medien mit Hefe-Stickstoff-Basis ohne Aminosäuren und Ammoniumsulfate sind in vielen Anwendungen für die Untersuchung von Hefen in der Molekulargenetik enthalten. Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
- Enthält alle wichtigen Nährstoffe und Vitamine, die für die Kultivierung von Hefen erforderlich sind und stellen eine Stickstoff- und Kohlenhydratquelle dar.
- Es fehlen die Aminosäuren Histidin, Methionin und Tryptophan sowie Ammoniumsulfat.
- Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
- Zeigt eine gute Kulturreaktion auf Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080.
- pH-Wert (0.17 %-Lösung, 25 °C): 4.5 ± 0.2
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
< 30 °C | |
Hefe-Stickstoff-Basis | |
Ungefähre Formel pro Liter:
|
Hellgelblich-beige | |
Dehydriertes Pulver | |
Mikrobiologische Medien | |
Zu Klassifizierung von Hefen basierend auf Koloniecharakteristiken und der Zellmorphologie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
- Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride