Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Dehydrated)
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other micro-organisms with this nutritive, non-selective medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0003B
195.93 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Agar (Dehydrated). This non-selective medium contains beef extracts combined with peptone, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Nährstoff-Agar ist ein Basismedium, das für die Subkultur von Organismen zu Erhaltungszwecken oder zur Überprüfung der Reinheit von Subkulturen auf Isolationsplatten vor biochemischen oder serologischen Tests verwendet wird.
In halbfester Form, als Schrägagar oder Agarhochschichtröhrchen, wird das Medium zur Erhaltung von Kontrollorganismen verwendet1.
Nährstoff-Agar ist für Schulungs- und Vorführungszwecke geeignet. Es enthält eine Konzentration von 1,5 % Agar, sodass bei Bedarf bis zu 10 % Blut oder andere biologische Flüssigkeiten zugesetzt werden können. Das Medium kann ohne Zusatzstoffe für die Kultivierung von Organismen verwendet werden, die in ihrem Nährstoffbedarf nicht anspruchsvoll sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrienormen AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL. | |
Pulver | |
500 g |
Nährstoff-Agar | |
Agar | |
Für 17,9 l Medium |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
For Laboratory Use Only