Learn More
Fisherbrand™ Beta Shield-3-Sided, 1/Cs, MA: CSR-S3
Dieser 3-seitige Cleaver Scientific Strahlenschutz bietet Schutz vor Betastrahlung.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S3
Artikelnummer. 12367187
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta– 3-seitig Front46 x 50 cm, Seiten 30 x 50 cm
  • Lieferung in kleiner, mittlerer und großer Ausführung und mit einer 15 cm tiefen, gewölbten Basis zur Verwendung mit Sicherheitsauffangschalen oder einer 30 x 30 cm flachen Basis für den Schutz unter dem Tisch
  • Strahlenabschirmung Cleaver Scientific zum Schutz vor Betastrahlung, Schild ,3-seitig, Abmessungen 500 H x 460 B x 300 T mm
Spezifikation
Spezifikation
30 cm
Beta-Strahlungsabschirmung
46 cm
50 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta Shield-3-Sided, 1/Cs, MA: CSR-S3 > Tiefe: 30 cm