Learn More
BD Bacto™ dehydriertes Agar
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
Marke:  BD 214010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10455513
  • 905.00 CHF / 454 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
  • Fremdstoffe, pigmentierte Anteile und Salze werden auf ein Minimum reduziert
  • Feines, leicht farbiges Granulat
  • Praktische Abwiegung und Handhabung
Zur Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO/DIS, 11014
Agar
Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien:
454 g
1.5 %
Dehydriert
Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
BD Bacto™ dehydriertes Agar > Agar; 454 g