Learn More
Gibco™ Bacto™ Pepton
Enzymatische Verdauung von Proteinen
Marke: Gibco™ 211677
172.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bacto Peptone is an animal-origin enzymatic digest of bovine and porcine animal proteins. The nutritive value of Bacto Peptone is largely dependent on a combination of a negligible quantity of proteases, high concentration of complex constituents, and a unique amino acid content that makes this peptone a strong nitrogen source. Customers have successfully used this supplement with a variety of cell types including Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae, and porcine kidney cells to produce biotherapeutics and vaccines for animal health applications.
- Enthält nur vernachlässigbar geringe Mengen an Proteosen und komplexeren Bestandteilen
- Verwendung als organische Stickstoffquelle in mikrobiologischen Kulturmedien für die Kultivierung zahlreicher Bakterien und Pilze
Spezifikation
LUO, MUO | |
Bakterien | |
Pulver | |
Flasche | |
Bacto™ | |
Tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern. | |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Bakterienmedien | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen | |
500 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30