Learn More
Gibco™ Bacto™ Hefeextrakt
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen. BD Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien-Additiv: Hefeextrakt in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Marke:  Gibco™ 212750
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16279781
  • 147.00 CHF / 500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzentrat aus wasserlöslichem Anteil von autolysierter Hefe
  • Hat den höchsten Kohlenhydratgehalt aller Hefeextrakt-Angebote
  • Anderes Isolat von Saccharomyces cerevisiae als das in BD Bacto TC Yeastolate gefundene
  • Das Supplement wird in einer Vielzahl von Impfstoffen für Tiere und Menschen verwendet und liefert essentielle wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide, Neucleoside und Kohlenhydrate in jeder beliebigen Formulierung
  • Ergebnisse bei zahlreichen anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Zelltypen, darunter Esherichia coli, Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum und Agrobacterium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 25 °C. Kühl und trocken in gut versiegelten Behältern lagern.
Dehydriert
Flasche
Bacto™
Hefe, nicht tierischen Ursprungs
Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Bakterienmedien
Rezepturen für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen
500 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3044730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number212750
Chargennummer3013745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number212750
Chargennummer3013348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number212750
Chargennummer3013744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number212750
Chargennummer3013743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number212750
Name des Produkts
Gibco™ Bacto™ Hefeextrakt > Hefeextrakt; 500 g