Learn More
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
Erzeugt einsträngige cDNA höchster Qualität ausgehend von 0,02 bis 2 μg Gesamt-RNA
Marke:  Applied Biosystems™ 4374966
1313.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10249814
  • 1436.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
Das Kit zur reversen Transkription von cDNA mit hoher Kapazität und RNase-Inhibitor enthält alle erforderlichen Komponenten für die quantitative Umwandlung von bis zu 2 μg Gesamt-RNA in einzelsträngige cDNA in einer einzigen 20 μl-Reaktion. Dieses Kit umfasst zudem zwei Röhrchen mit RNase-Inhibitor (je 100 μl). Reaktionen sind zum Erzeugen von 10 μg cDNA aus einer einzelnen Reaktion auf bis zu 100 μl skalierbar. Nachfolgende Anwendungen umfassen Echtzeit-PCR, Standard-PCR und Mikroarrays. Das Kit eignet sich ideal zur Erzeugung von cDNA-Archiven.
  • Lineare Amplifikation des Ziels für die Echtzeit-PCR
  • Höhere Ausbeute und Präzision als bei anderen cDNA-Synthese-Kits — zu einem Bruchteil der Kosten
  • Zehnmal größerer dynamischer Bereich als bei anderen Kits
  • Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
  • Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
Ausgiebig getestet mit einer Vielzahl von Templates Die quantitative Erststrangsynthese aller RNA-Spezies wird durch die Verwendung von Random-Primern erreicht. Das Kit wurde an zahlreichen RNA-Templates, einschließlich GC- und AU-reicher Ziele sowie an niedrigen Konzentrationen exprimierter RNA ausgiebig getestet. cRNA kann auch durch In-vitro-Transkription von cDNA effektiv erzeugt werden.
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2830585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4374966
Chargennummer2793195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4374966
Chargennummer2822087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4374966
Chargennummer2811033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4374966
Chargennummer2790589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4374966
Name des Produkts
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit > 200 Reaktionen