Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ universelle PCR-Mastermix ist die ideale Lösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4304437
908.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733457
  • 1068.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
  • Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
  • Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
  • Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
  • AmpErase™ UNG schützt zur Minimierung von Verschleppungskontamination vor nachfolgender erneuter Amplifikation aus PCR-Produkten, die dU enthalten.
  • Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lieferung in 2x Konzentration. Die Mischung enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase, dNTPs mit dUTP, passive Referenz 1 und optimierten Pufferkomponenten. Diese Packung enthält ein 5 ml-Röhrchen, das für 200 Reaktionen mit einem Gesamtvolumen von 50 μl ausreicht. Bei 2–8 °C lagern.
Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt).
Hoch
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus
ROX (vorgemischt)
Universaler PCR-Mastermix
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse
5 ml
Primer-Sonde
qPCR
Standard
1/Packung
TaqMan™
1 x 5 ml
DNA (genomisch), cDNA
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2503206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2410203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog Number4304437
Chargennummer2409202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number4304437
Chargennummer2406201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number4304437
Chargennummer1603108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number4304437
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix > 1 x 5 ml