Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini-Kit
Eine einfache, zuverlässige und schnelle säulenbasierte Methode zur Isolierung hochwertiger Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Quellen ohne die Notwendigkeit gefährlicher Reagenzien wie Phenol
Marke:  Invitrogen™ 12183018A
527.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10307963
  • 620.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Schnelle und praktische Aufreinigung
Das PureLink™ RNA Mini-Kit sorgt für eine zügige Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer breiten Palette an Zellen und Geweben für bis zu 1.000 μg aufgereinigte RNA aus einer einzigen Extraktion. Hochwertige Gesamt-RNA erhalten Sie aus Mini- und Midiprepmengen von Ausgangsmaterialien ohne Kontamination durch genomische DNA.
Vereinfachte, ungiftige RNA-Aufreinigung
Das PureLink™ RNA Mini Kit kombiniert ungiftige Guanidin-Isothiocyanat-Lyse mit der Geschwindigkeit, Reinheit und Anwenderfreundlichkeit der Silika-Membran-Aufreinigung. Das sichere und einfache Verfahren kann im Allgemeinen in weniger als 20 Minuten abgeschlossen werden und erfordert keine gefährliche Phenol-/Chloroform-Extraktion, CsCl-Zentrifugation, LiCl oder Alkoholausfällung.
  • RNA mit hoher Ausbeute und hoher Integrität
  • Zügige, ungefährliche RNA-Aufreinigung
  • Gebrauchsfertige RNA für viele nachgelagerte Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3068269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183018A,12183018A_LITL18 PROMO
Chargennummer3039237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183018A,12183018A_LITL18 PROMO
Chargennummer3020861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183018A,12183018A_LITL18 PROMO
Chargennummer3008378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12183018A,12183018A_LITL18 PROMO
Chargennummer2452351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12183018A,12183018A_LITL18 PROMO
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini-Kit > 50 Aufreinigungen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.