Learn More
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
Erzeugt einsträngige cDNA höchster Qualität ausgehend von 0,02 bis 2 μg Gesamt-RNA
786.00 CHF - 6140.00 CHF
Spezifikation
Format Kit
Reaktionsgeschwindigkeit 120 min
Verfahren Reverse Transkription
Menge 200 Reaktionen
Reverse Transkriptase MultiScribe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Enthält Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10400745
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4368814
Kit only 200 Reaktionen
786.00 CHF
200 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10249814
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4374966
Kit with Rnase Inhibitor 200 Reaktionen
1436.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10186954
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4368813
Kit only 1.000 Reaktionen
3150.00 CHF
1000 Reaktionen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10743647
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4374967
Kit with Rnase Inhibitor 1.000 Reaktionen
6140.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
Das cDNA-Kit für reverse Transkription mit hoher Kapazität enthält alle Komponenten, die für die quantitative Umwandlung von bis zu 2 μg Gesamt-RNA in einzelsträngige cDNA in einer einzigen 20 μl-Reaktion erforderlich sind. Reaktionen sind zum Erzeugen von 10 μg cDNA aus einer einzelnen Reaktion auf bis zu 100 μl skalierbar. Nachfolgende Anwendungen umfassen Echtzeit-PCR, Standard-PCR und Mikroarrays. Das Kit eignet sich ideal zur Erzeugung von cDNA-Archiven.
  • Lineare Amplifikation des Ziels für die Echtzeit-PCR
  • Höhere Ausbeute und Präzision als bei anderen cDNA-Synthese-Kits zu einem Bruchteil der Kosten
  • Zehnmal größerer dynamischer Bereich als bei anderen Kits
  • Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
  • Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
  • Ausgiebig getestet an einer Vielzahl von Templates
  • Quantitative Erststrangsynthese aller RNA-Spezies wird durch die Verwendung von Random Primern erreicht. Das Kit wurde an zahlreichen RNA-Templates, einschließlich GC- und AU-reicher Ziele sowie an niedrigen Konzentrationen exprimierter RNA ausgiebig getestet. cRNA kann auch durch In-vitro-Transkription von cDNA effektiv erzeugt werden
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Kit
Reverse Transkription
MultiScribe
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
120 min
200 Reaktionen
Ja
50 U/μl
Separate Komponenten
RNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit