Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Dieses anwenderfreundliche Einzelröhrchen enthält alles, was Sie für die auf dem Farbstoff SYBR™ Green basierende PCR-Amplifikation und Detektion benötigen.
Marke: Applied Biosystems™ 4309155
511.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
649.36 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 2X-Gemisch bestehend aus dem Farbstoff SYBR Green I, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal-Mastermix ist eine Kombination aus dem Farbstoff SYBR™ Green I, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passivreferenzfarbstoff 1 und einem optimiertem Puffer in einem anwenderfreundlichen Einzelfläschchen.
- Durch vorgemische Komponenten, die bei 2° bis 8 °C zu lagern sind, wird die Assay-Vorbereitungszeit erheblich reduziert
- Der Farbstoff SYBR™ Green I weist Doppelstrang-DNA nach, sodass keine spezifischen Sonden erforderlich sind
- AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert die Bildung unspezifischer Produkte für eine bessere Leistung
- In Verbindung mit Uracil-DNA-Glykosylase reduziert UTP Kreuzkontaminationen deutlich
- Firmeneigene Pufferverstärkungen für garantierte Leistung und Zuverlässigkeit
Maximale Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit:
- Der Applied Biosystems™ SYBR™ Green PCR-Mastermix bietet maximale Flexibilität zu geringeren Kosten, da keine zielgerichteten TaqMan™ Sonden erforderlich sind
- SYBR™ Green I ist ein Farbstoff, der doppelsträngige DNA bindet und während der PCR erzeugte doppelsträngige DNA erkennt
- Das Heißstart-Enzym AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase minimiert unspezifische Produktbildung (einschließlich Primer-Dimeren) und sorgt so für außergewöhnliche Leistung und Empfindlichkeit
- Passive interne Referenz 1 zum Ausgleich nicht PCR—bezogenener Fluoreszenz-Schwankungen im Lieferumfang enthalten
- Dadurch werden durch unterschiedliche Ursachen wie Pipettierfehler und Probenverdampfungen verursachte Well-Schwankungen minimiert
- SYBR™ Green I-Farbstoff ist ideal für Target-Identifikation (Screening-Assays) oder bei geringem Bedarf an Assays.
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Die 1 × 5 ml-Fläschchen enthalten eine 2X-Mischung aus SYBR Green 1 Farbstoff, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, dNTPs mit dUTP, Passive Referenz 1 (ROX) und optimierten Pufferkomponenten. Für 200 Reaktionen auf Basis einer Reaktionsgröße von 50 µl sind ausreichend Reagenzien vorhanden. Bei -20 °C nach Erhalt aufbewahren. |
|
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
SYBR™ Green | |
SYBR™ | |
1 x 5 ml | |
200 Reaktionen von 50 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™, Fast Real-Time PCR-System, QuantStudio™, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Nasseis | |
Genexpression | |
200 Reaktionen | |
1 x 5 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2501550 | Analysenzertifikat | 27/05/2025 | |
2502551 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | |
2411549 | Analysenzertifikat | 13/12/2024 | 4309155,4309155_LITL18 PROMO |
2411548 | Analysenzertifikat | 21/11/2024 | 4309155,4309155_LITL18 PROMO |
2409547 | Analysenzertifikat | 18/10/2024 | 4309155,4309155_LITL18 PROMO |