Learn More
Applied Biosystems™ RNase-Hemmer
Keine DNase- oder Endonuklease-Aktivität
Marke: Applied Biosystems™ N8080119
155.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 100 μl bei 20 U/μl. Ausreichend für 100 Reverse Transkriptionsreaktionen, jeweils 20 μl. RNase Inhibitor im Speicherpuffer: 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mM KCl; 8 mM DTT; und 50 % (v/v) Glycerin.
Beschreibung
RNase Inhibitor (Ribonukleaseinhibitor) ist ein 50 kDa großes rekombinantes Enzym zur Hemmung der RNase-Aktivität. Es besitzt keine DNase- oder Endonuklease-Aktivität.
- Hemmt RNase-Aktivität—verhindert den Abbau des RNA-Templates
- Fehlende DNA-Endonukleaseaktivität—sorgt für bessere Produktausbeute
PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
50 mM | |
Inhalt: 100 µl bei 20 U/µl. Ausreichend für 100 Reverse Transkriptionsreaktionen, jeweils 20 µl. RNase Inhibitor im Speicherpuffer: 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mM KCl; 8 mM DTT; und 50 % (v/v) Glycerin. Bei -20 °C lagern. | |
2,000 units | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27