Learn More
SYBR™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix
Weist eine hervorragende Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit auf; Detektion bereits ab zwei Kopien eines Zielgens über ein breites Spektrum von Template-Konzentrationen hinweg.
Marke:  SYBR™ 4367659
487.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
728.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10658255
  • 904.00 CHF / 200 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: SYBR™ Green1 Farbstoff, AmpliTaq Gold DNA-Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passiver Referenzfarbstoff 1 und optimierte Pufferkomponenten
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
Beschreibung
Überlegene Quantifizierung von Nukleinsäuren mit dem Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green Mastermix.
  • Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält alle notwendigen Komponenten (außer Template und Primern) für eine überragende auf Reagenzien basierende SYBR™ Green Echtzeit-PCR
  • Die optimierte Formulierung enthält hochgereinigte AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, LD und verfügt über eine höhere Empfindlichkeit als der SYBR™ Green PCR-Mastermix
  • Der Power SYBR™ Green PCR-Mastermix enthält eine Mischung aus dTTP/dUTP, die mit AmpErase™ UNG kompatibel ist, um eine Kontamination durch vorangegangene Experimente zu vermeiden
  • Enthält eine firmeneigene Version des internen Passivreferenzfarbstoffs ROX™ zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, um die Variabilität zwischen den Wells zu minimieren, die durch verschiedene Ursachen entstehen (z. B. Pipettierfehler und Probenverdunstung)
  • Die auf Reagenzien basierende Power SYBR™ Green PCR-Chemie löst den bisherigen SYBR™ Green PCR-Mastermix in den Applied Biosystems™ Protokollen ab; die Einstellungen und Bedingungen für das Thermocycling bleiben gleich
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2503666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2411663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2024 Catalog Number4367659_LITL18 PROMO,4367659
Chargennummer2411662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number4367659_LITL18 PROMO,4367659
Chargennummer2411660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number4367659_LITL18 PROMO,4367659
Chargennummer2409659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number4367659_LITL18 PROMO,4367659
Name des Produkts
SYBR™ Power SYBR™ Green PCR Master Mix > 1 x 5 ml