Learn More
Thermo Scientific™ Verso cDNA-Synthese-Kit
Führen Sie eine robuste Transkription von RNA durch, um einen vollständigen cDNA-Pool zu schaffen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1453B
702.70 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Das Verso System erzielt eine robuste und empfindliche reverse Transkription durch die Kombination aus einem hochaffinen RT-Enzym, einer einzigartigen RNA-Priming-Methode und einem optimierten Puffersystem. Das Verso RT-Enzym hat eine hohe RNA-Template-Affinität und reduzierte RNase-H-Aktivität und kann so auch Abschnitte mit hoher Sekundärstruktur transkribieren. Die integrierte Priming-Methode Anchored Oligo dT erhöht nochmals die Empfindlichkeit durch eine höhere Transkriptionseffizienz, und der cDNA-Synthesepuffer wurde auf das Erreichen eines vollständigen und vielfältigen cDNA-Pools optimiert.
Das Verso-System erzielt eine robuste und empfindliche reverse Transkription durch die Kombination aus einem hochaffinen RT-Enzym, einer einzigartigen RNA-Priming-Methode und einem optimierten Puffersystem. Das Verso RT-Enzym hat eine hohe RNA-Template-Affinität und reduzierte RNase-H-Aktivität und kann so auch Abschnitte mit hoher Sekundärstruktur transkribieren. Die integrierte Priming-Methode „Anchored Oligo dT“ erhöht nochmals die Empfindlichkeit durch eine höhere Transkriptionseffizienz, und der cDNA-Synthesepuffer wurde auf das Erreichen eines vollständigen und vielfältigen cDNA-Pools optimiert.
- Hochempfindlich mit breitem Dynamikbereich: geeignet für die reverse RNA-Transkription mit einer eingesetzten Menge von 1 pg bis 1 μg
- 75 % kürzere Protokollzeiten (bis zu 30 Minuten) dank effizienter RT-Reaktion
- Einzigartige Priming-Strategie für mehr Effizienz und große Template-Flexibilität
- Das RT-Enzym mit hoher Affinität transkribiert effektiv durch schwierige RNA-Sequenzen
- Großer Arbeitstemperaturbereich (42 °C bis 57 °C) zur erfolgreichen Bearbeitung GC-reicher und anderer schwieriger Templates
- Der im Lieferumfang enthaltene RT Enhancer verhindert die Übertragung genomischer DNA, wodurch eine separate DNase-I-Behandlung überflüssig wird
- RNase-Inhibitor im Lieferumfang enthalten
- Kann für eine vollständige 2-Schritt-RT-PCR mit jedem PCR-Kit gekoppelt werden
cDNA-Synthese-Kit
- Enthält RT-Enzymgemisch mit RNase-Inhibitor, 5X RT-Puffer, Random-Hexamere, Anchored Oligo dT, 20 mM dNTPs und RT-Enhancer. (Zur Verwendung in 2-stufigen RT-PCR-Anwendungen zur Erstellung eines vollständigen cDNA-Pools vor der PCR. Zur Untersuchung mehrerer Gene können Aliquote aus diesem Pool in separaten PCR-Assays verwendet werden.)
Kompatibel mit:
- Verso 1-Step-RT-PCR-Mastermixes
Empfohlen für:
- 2-Step-RT-PCR, Einzelstrang-cDNA-Synthese
Spezifikation
• RT-Enzymgemisch mit RNase-Inhibitor |
|
30 min | |
42 °C | |
Verso | |
Nass- oder Trockeneis | |
cDNA (Erststrang) | |
Separate Komponenten | |
Bis 11 kb |
Kit | |
Reverse Transkription | |
100 x 20 μl-Reaktionen | |
Ja | |
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR | |
100 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |