Learn More
Invitrogen™ MEGAshortscript™ T7 Transkriptionskit
Maximieren Sie die Ausbeute von kurzen RNA-Transkripten
Marke:  Invitrogen™ AM1354
1000.25 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10628495
  • 1076.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: T7-Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, pTRI-RNA 18S, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Gelladepuffer II, Nuklease-freies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Das MEGAshortscript T7-Kit wurde für hohe Ausbeuten von In-vitro-transkribierten RNA-Produkten im Bereich von 20 bis 500 Nukleotiden entwickelt. Mit konventionellen Methoden führt die Transkription kleiner Vorlagen häufig zu einer geringen RNA-Ausbeute. Bei kurzen Transkripten muss häufiger eine Initiation durchgeführt werden, um eine bestimmte Produktmenge zu synthetisieren. Da die Initiation den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt bei der Transkription darstellt, ist die Produktausbeute bei kurzen Matrizensträngen häufig gering. Das MEGAshortscript T7-Kit wurde entwickelt, um die Nachteile der konventionellen In-vitro-Transkription zu überwinden und die Ausbeute bei kurzen RNA-Transkripten zu erhöhen.
  • Effiziente Transkription kleiner Templates (<300 Basen) mit konstant hohen Ausbeuten
  • Entwickelt für die Verwendung mit Plasmid-, synthetischen Oligonukleotid- oder PCR-Produkt-Templates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T7 Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, pTRI-RNA 18S, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung und Gelfüllpuffer II werden alle bei –20 °C gelagert. Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, MEGAshortscript™
25 Reaktionen
Trockeneis
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
25 Reaktionen
T7 In-vitro-Transkriptionskit
T7
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2835092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberAM1354
Chargennummer2835131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberAM1354
Chargennummer2823066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1354
Chargennummer2809375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1354
Chargennummer2823090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1354
Name des Produkts
Invitrogen™ MEGAshortscript™ T7 Transkriptionskit > 25 Reaktionen; ohne Handbuch