Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Marke:  Cytiva 10600042
311.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15249824
  • 328.00 CHF / 10 Bögen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
Blatt
20 cm
10/Pckg.
0,45 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter > 0.45 μm; Bögen; 20 x 20 cm; 10 Stck./Pckg.