Learn More
Quickfit™ Waschflasche nach Drechsel aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet korrosionsfreie Leistung. Quickfit™ Waschflaschen nach Drechsel aus Borosilikatglas stellen eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen dar. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
Marke:  Quickfit MF29/3/250
42.47 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10676655
  • 45.95 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung. QuickFit™ Waschflaschen nach Dreschel aus Borosilikatglas bieten eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
  • Zum Gebrauch mit Quickfit™ Flaschenköpfen
  • Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
  • Robuste Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Dreschel-Gaswaschflasche
Flachboden: 102 mm
1/Packung
Borosilikatglas
24/29
200 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Waschflasche nach Drechsel aus Borosilikatglas > Höhe:200mm; Kapazität:250 ml; Basisdurchmesser:102mm