Learn More
Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Reinigungslösung
Diese konzentrierte Reinigungslösung eignet sich für schwierige Anwendungen. Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Reinigungslösung reinigt Glas, die meisten Metalle, Kunststoff, Gummi und Stoff und ist sicher für alle Ultraschallreiniger.
Marke:  Cole-Parmer™ 18100-04
Artikelnummer. 15174626
  • 513.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein milder, aber leistungsstarker Spülreiniger für kritische Reinigungs- und allgemeine Anwendungen
  • Radioaktive Kontaminationen beeinträchtigen nicht die Reinigungswirkung
  • Entfernt die meisten biologischen Materialien
  • Die Lösung funktioniert bei jeder Konzentration und spült sauber; die meisten Anwendungen erfordern nur 1.25 bis 2.5 Flüssigunzen pro Gallone Wasser
  • Die Lösung ist umweltfreundlich
  • Enthält keine Phosphate, FCKWs, ODCs oder Borate
  • Ein sicherer Ersatz für Chromsäure, um Protein aus Glaswaren zu entfernen
  • Hinweis: Nicht auf Zink, Magnesium oder Aluminium verwenden 
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeit
Gelb
Flasche
9,5
100 °C
1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ Reinigungslösung > Volumen: 1 l