Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 Transkriptionskit
In-vitro-Synthese großer Mengen gecappter RNA
Marke:  Invitrogen™ AM1344
1163.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10438644
  • 1416.00 CHF / 25 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: T7-Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer, 2XNTP/CAP-Lösung, GTP-Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung, Gelladepuffer II, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
mMESSAGE mMACHINE™ Kits wurden speziell für die In-vitro-Synthese großer Mengen gekappter RNA entwickelt. Die gecappte RNA imitiert die meisten in-vivo gefundenen eukaryotischen mRNAs, da sie am 5′-Ende eine 7-Methylguanosin-Kappenstruktur aufweisen.
  • RNA-Ausbeute: 20 – 30 μg
  • Enthält Cap-Analogon [m7G(5′)ppp(5′)G] in einer Transkriptionsreaktion mit extrem hohem Ertrag
  • Vereinfachtes Reaktionsformat, in dem alle vier Ribonukleotide und Cap-Analoga in einer einzigen Lösung gemischt sind.
  • Cap-Analogon: Das GTP-Verhältnis der Lösung ist 4:1; das ist für die Maximierung der RNA-Ausbeute und des Anteils gecappter Transkripte optimal
  • Für die routinemäßige Synthese gekappter RNA für die Oocyten-Mikroinjektion, In-vitro-Translation, Transfektion und andere Anwendungen
  • Hohe Ausbeuten werden durch Optimierung der Reaktionsbedingungen für die RNA-Synthese bei hohen Nukleotidkonzentrationen erreicht.
  • Synthetisierte RNA wird durch die RNase-Inhibitor-Komponente des Enzym-Mixes vor dem Abbau durch kontaminierende Ribonukleasen geschützt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T7 Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer 2xntp⁄CAP Lösung, GTP Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung und Gelfüllpuffer II werden alle bei –20 °C gelagert. Das Nuklease-freie Wasser kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™
25 Reaktionen
Trockeneis
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
25 Reaktionen
T7 In-vitro-Transkriptionskit
T7
20 – 30 µg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T7 Transkriptionskit > 25 Reaktionen