Learn More
Invitrogen™ CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit
Das CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit ist eine Verbesserung des gut referenzierten CytoTune™-iPS Sendai Reprogramming Kits.
Marke: Invitrogen™ A16517
3947.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3990.40 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dieses System ist weiterhin einfach zu bedienen und für viele verschiedene somatische Zelltypen geeignet, um mit Sendai-Partikeln Yamanaka-Faktoren zu erzeugen, die sich als entscheidend für die effiziente Generierung von iPSCs erwiesen. Dieses Kit enthält drei Vektor-Präparationen – Polycistronische Klf4-Oct3/4-Sox2, cMyc und Klf4.
- Anwenderfreundlich - Erfordert weiterhin nur eine Anwendung des Virus für eine erfolgreiche Neuprogrammierung
- Höhere Effizienz – In der Regel mindestens 2 Mal höhere Neuprogrammierungseffizienz als das Original-Kit
- Rasche Clearance - Nutzen des nicht-integrierenden Sendai-Virus, das im Zytoplasma bleibt, wodurch die Wahrscheinlichkeit der Integration in das Host-Genom reduziert wird. Mit dem CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Virus werden das Sendai-virale Rückgrat und Transgene schneller aus dem Zytoplasma entfernt als mit dem Original.
Spezifikation
3 Röhrchen, bei –68 °C bis –85 °C lagern | |
Stammzellen | |
Stammzellen-Engineering und -Reprogrammierung | |
Sendai Umprogrammierungs-Kit | |
Geschützt | |
Zytoplasma |
Sendaivirus | |
Kit | |
CytoTune™ | |
1/Packung | |
Trockeneis |