Learn More
Eppendorf™ Pipet Helper™
Das perfekte Gerät für unerfahrene Anwender, da es durch sein robustes und intuitives Design jedem erlaubt, den Meniskus präzise einzustellen. Darüber hinaus ist die Ventileinheit so optimiert, dass Flüssigkeiten einfach und ohne Druckbelastung angesaugt werden können. Der Saugball ermöglicht eine schnelle Befüllung der Pipette.
Marke: Eppendorf™ 4423000010
105.87 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichtes Gewicht, Bedienung mit geringerem Kraftaufwand
- Einfache Wartung und Reinigung durch einfache Demontage, wenige Teile; vollständig autoklavierbar
- Komfortable Bedienung durch die gute Balance und das angenehme Material
- Der Ansaugkolben ermöglicht das Pipettieren von Volumina bis zu 100 ml auf einmal.
- Ein einziger Hebel zum Kontrollieren des Ansaugens und Dispensierens mit geringem Kraftaufwand
- Präzise Kontrolle über die Flüssigkeitsbewegung dank äußerst empfindlicher Ventileinheit
- Tropfenweises Dispensieren und Blow-Out ohne Spritzer
- Die Entleerung ohne zusätzlichen Druck liefert äußerst reproduzierbare Ergebnisse.
- Tropf-Stopp mit hydrophobem Membranfilter (3 μm)
Spezifikation
1 | |
0,1 bis 200 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30