Learn More
Fisherbrand™ Parafilmspender aus ABS-Kunststoff
Zum sicheren Schneiden und Abrollen von Folien. Der Fisherbrand™ Parafilm™ Verschlussfolienspender wird mit zwei Sicherheitsklingen geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ HS234525B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11350040
  • 79.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spender aus ABS-Kunststoff mit Sicherheitsrasiermesser, das ohne Gefahr für die Finger herausfährt und schneidet.
  • Im Lieferumfang sind zwei einfach austauschbare Schnittklingen enthalten.
  • Spender fasst eine oder zwei 50 mm-Rollen (2 in.) oder eine 100 mm-Rolle (4 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Abroller für Verschlussfolie
6.7 in.
4.7 in.
6.1 in.
Parafilm
Freestanding
Hinged Lid
2 Schneidemesser
Blau
171 mm
120 mm
156 mm
ABS
1
1 x 100 mm-Rollen oder 2 x 50 mm-Rolle
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ Parafilmspender aus ABS-Kunststoff > Farbe: Blau