Learn More
Fisherbrand™ Parafilm-Spenderbox aus Acryl
Zum Aufbewahren, Dosieren und Schneiden von Verschlussfolie. Fisherbrand™ Parafilm™ Spenderbox aus Acryl zeichnet sich durch eine gezahnte Schnittfläche zum einfachen Abschneiden der Folie aus. Der robuste Spender nimmt 50 oder 100 mm-Rollen auf, ohne Platz auf der Arbeitsfläche zu verschwenden. Dank der transparenten Seiten lässt sich der Füllstand ganz einfach überwachen.
Marke: Fisherbrand™ HS234524
149.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochbelastbare Konstruktion für eine erhöhte Haltbarkeit
- Ideal für Parafilm™, Klebebänder, Etiketten und Tough-Tags™
- Solider, glasklarer Spender aus Acryl mit bezahnter Trennklinge
- Fasst zwei 50 mm-Rollen nebeneinander oder eine 100 mm Rolle
Spezifikation
Parafilm-Spender | |
168 mm | |
175 mm | |
2 x 50-mm-Rollen oder 1 x 100-mm-Rolle | |
Je 1 |
Durchsichtig | |
119 mm | |
Acryl | |
Parafilm™ Dichtungsfolienrollen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen