Learn More
Rogo Sampaic™ Adson-Pinzetten aus Edelstahl
Mit kleinen, ineinander greifenden Zähnen zum Halten und Greifen von Gewebe. Rogo Sampaic™ Adson Pinzetten aus Edelstahl eignen sich hervorragend für den Einsatz bei Verbandmaterialien wie Baumwolle und Gaze bei chirurgischen Eingriffen.
Marke:  Rogo Sampaic™ FML001
Artikelnummer. 11762295
  • 171.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 120 mm Länge
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Pinzette
Für die Sektion
Fein, rund
Edelstahl
10/Packung
120 mm
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Adson-Pinzetten aus Edelstahl > Spitzenform: Fein rund; Länge: 120 mm