Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Aufsatz-Parafilmspender, Transparent
Einfache Anwendung, keinerlei Unordnung.
Marke:  Fisherbrand™ 120758F
Artikelnummer. 16390412
  • 28.05 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Platz für zwei 50 mm oder eine 100 mm Parafilm™ M-Rollen. Einfache Anwendung: Setzen Sie den Spender einfach auf die Parafilm™ M Box und ziehen Sie die Folie durch. Der Parafilm muss nicht aus der Verpackung entnommen werden. Eingebaute Sicherheitsklingen gleitet und schneidet ohne Verletzungsgefahr und macht eine Schere überflüssig. Lieferung mit zwei Sicherheitsklingen. Weitere Klingen können separat bestellt werden. Hergestellt aus ABS-Kunststoff, welcher leicht zu reinigen ist.
Spezifikation
Spezifikation
Dispenser
12.3 cm
17.2 cm
Parafilm
Fisherbrand™ Aufsatz-Parafilmspender, Transparent
Verschlussfolie
Je 1
Naturfarben
6,8 in.
9.9 cm
ABS
Gefäße
Klinge
Standard
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Aufsatz-Parafilmspender, Transparent > Im Lieferumfang enthalten: Objektträger