Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke:  Fisherbrand™ 01830B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18346503
  • 103.00 CHF / 200 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
3 to 4 gal.
48 x 36 cm
36 cm
14 in.
2 mil
140°C
Elastisch
Rot
48 cm
Autoklavierbar
19 in.
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe > Red; Plain; Size: 14 x 19 in.