Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke: Fisherbrand™ 14955175
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
- Sicher
- Schadstofffrei
- Geschmeidig
Spezifikation
2 oz. | |
Runddrahtverschluss | |
Polyethylen | |
2,50 mil | |
5 in. | |
3 in. |
60 ml | |
Durchsichtig | |
Steril | |
5 x 3 in. | |
12.7 cm | |
7.6 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss > transparent; Inhalt: 2 oz.; 2.5 um dick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur