Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Printed style.
Marke: Fisherbrand™ 01828D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Printed style bags
- Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
- 2 mm stark
- Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Rot | |
Polypropylen | |
2 mil | |
35 in. | |
25 in. |
13 to 16 gal. | |
Elastisch | |
Gedruckt in Englisch und Spanisch | |
140°C | |
35 x 25 in. (89 x 64 cm) | |
89 cm | |
64 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed > Red; Printed; Size: 25 x 35 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur