Learn More
Brand™ PARAFILM™ M Schneider
Zur bequemen und sauberen Aufbewahrung sowie zum Zuschnitt von Parafilm™ M Mikrotiterplatten-Versiegelungsfolie. Das BRAND™ Parafilm™ M Schneidegerät eignet sich zur Aufnahme von Rollen mit 50 und 100 mm Breite.
Marke:  Brand™ 701650
232.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10578491
  • 269.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Der praktische PARAFILM™ M Schneider eignet sich besonders gut zur sauberen Aufbewahrung sowie zum Abschneiden von PARAFILM™ M Verschlussfolie. Geeignet für 50 und 100 mm breite Rollen. Anwenderfreundlich: 1. Einsetzen, 2. Dosieren, 3. Schneiden, 4. Herausnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FIlm cutter
50 mm und 100 mm W PARAFILM™ M Dichtungsfolie
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ PARAFILM™ M Schneider > Für 50 mm und 100 mm breite Rollen