Learn More
Fisherbrand™ Parafilmspender aus ABS-Kunststoff
Zum sicheren Schneiden und Abrollen von Folien. Der Fisherbrand™ Parafilm™ Verschlussfolienspender wird mit zwei Sicherheitsklingen geliefert.
69.50 CHF - 79.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Abroller für Verschlussfolie |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 6.7 in. |
Länge (metrisch) | 171 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 4.7 in. |
Breite (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11865993
|
Fisherbrand™
HS234525C |
Grün |
69.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11875993
|
Fisherbrand™
HS234525D |
Rot |
73.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11350040
|
Fisherbrand™
HS234525B |
Blau |
79.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Spender aus ABS-Kunststoff mit Sicherheitsrasiermesser, das ohne Gefahr für die Finger herausfährt und schneidet.
- Im Lieferumfang sind zwei einfach austauschbare Schnittklingen enthalten.
- Spender fasst eine oder zwei 50 mm-Rollen (2 in.) oder eine 100 mm-Rolle (4 in.)
Spezifikation
Abroller für Verschlussfolie | |
171 mm | |
120 mm | |
156 mm | |
ABS | |
1 | |
1 x 100 mm-Rollen oder 2 x 50 mm-Rolle | |
Je 1 |
6.7 in. | |
4.7 in. | |
6.1 in. | |
Parafilm | |
Freestanding | |
Hinged Lid | |
2 Schneidemesser |